Calcium sulphate dihydrate 98.0-102.0% ACS
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:10101-41-4
:
Formel:CaSO₄·2H₂O
MDL-nummer:MFCD00149625
:172.17 g/mol
Merck Index:14,1706
Kokande Pt:163 °C (–2H₂O)
Smält Pt:128 °C (-1.5H₂O)
Densitet:2.32
Förvaringstemperatur:Ambient
EINECS:231-900-3