Order Entry
Sweden
ContactUsLinkComponent
(±)-2-Ethyl-1-hexanol
(±)-2-Ethyl-1-hexanol
Katalog # EHERC13340200
Leverantör:  EHRENSTORFER
CAS-nummer:  
undefined
(±)-2-Ethyl-1-hexanol
Katalog # EHERC13340200
Leverantör:  EHRENSTORFER
CAS-nummer:  

Specifikationer

  • Pack type:
    Glass bottle for solids
  • Pk:
    0,25 g
  • Seq:
    3029

Specifikationer

Om denna produkt

 :
 :130.23 g/mol
Merck Index:13,03842
Kokande Pt:183 °C (1013 hPa)
Smält Pt:–76 °C
Densitet:0.83 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:81 °C
Förvaringstemperatur:Ambient
EINECS:203-234-3
REACH:01-2119487289-20
 :GHS07
CAS-nummer:104-76-7
Formel:CH₃(CH₂)₃CH(C₂H₅)CH₂OH
MDL-nummer:MFCD00004746