(±)-1-Methoxy-2-propanol ≥99%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:107-98-2
:
Formel:CH₃CH(OH)CH₂OCH₃
MDL-nummer:MFCD00004537
Kokande Pt:119.6 °C (1013 hPa)
Smält Pt:–97 °C
Densitet:0.92 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:31 °C
Förvaringstemperatur:Ambient
EINECS:203-539-1
ADR:3,III
:90.12 g/mol
FN:3092
:GHS02
:GHS07