Tin ≥99% (metals basis), shot ≤ 3.175 mm (0.125 in)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7440-31-5
:
Formel:Sn
MDL-nummer:MFCD00133862
Merck Index:12,09587
Kokande Pt:2270 °C (1013 hPa)
Smält Pt:232 °C
Densitet:7.31 g/cm³ (25 °C)
:118.71 g/mol
Förvaringstemperatur:Ambient
EINECS:231-141-8