Tannic acid, brown powder
Leverantör: MP Biomedicals
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:1401-55-4
:85085-33-0
Formel:C₇₆H₅₂O₄₆
MDL-nummer:MFCD00066397
:1701.2 g/mol
Förvaringstemperatur:Ambient
Specifikationstestresultat
- Identity Test :Passes
- Moisture:≤12%
- FTIR:Conforms to Standard