(S)-(+)-Camptothecin 98%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7689-03-4
:
Formel:C₂₀H₁₆N₂O₄
MDL-nummer:MFCD00081076
:348.36 g/mol
Smält Pt:260 °C (dec.)
Förvaringstemperatur:Refrigerator
FN:1544
ADR:6.1,III
:GHS06
Specifikationstestresultat
- Appearance:Yellow Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Loss on drying:≤1.0 %
- HPLC:≥97.5 %