Gå till Rubrik
Gå till Huvudinnehåll
Gå till Sidfot
Avancerad
Avancerad
SDS
Certifikat
Tillverkardata
0
0,00 kr
Order Entry
Inloggning
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Corn oil
Corn oil NF
Corn oil NF
Corn oil NF
Supplier:
Spectrum Chemical
Certificates
Expand image
Corn oil NF
Supplier:
Spectrum Chemical
About this item
CAS Number:
8001-30-7
:
MDL Number:
MFCD00130865
Melting Pt:
–10 °C
Density:
0.918 g/cm³ (20 °C)
EINECS:
232-281-2