Aniracetam
Katalog # J61661.03
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Pk:1 g
Specifikationer
Om denna produkt
:
Merck Index:14,662
:219.24 g/mol
Förvaringstemperatur:Ambient
CAS-nummer:72432-10-1
Formel:C₁₂H₁₃NO₃
MDL-nummer:MFCD00153767