Order Entry
Sweden
ContactUsLinkComponent
Glass microfiber filters with organic binder, grade MN 85/90
Glass microfiber filters with organic binder, grade MN 85/90
Supplier:  MACHEREY-NAGEL
Certificates
undefined
Glass microfiber filters with organic binder, grade MN 85/90
Supplier:  MACHEREY-NAGEL

Specifications

  • Catalog No:
  • 515-9798
  • 515-9797
  • MANA405015
  • MANA405027
  • MANA405005
  • 515-9795
  • MANA4050025
  • MANA4050037
  • MANA4050045
  • MANA405007
  • MANA405024
  • 515-9796
  • Weight:
  • 90 g/m²
  • 90 g/m²
  • 90 g/m²
  • 90 g/m²
  • 90 g/m²
  • 90 g/m²
  • 90 g/m²
  • 90 g/m²
  • 90 g/m²
  • 90 g/m²
  • 90 g/m²
  • 90 g/m²
  • Thickness:
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • Particle retention:
  • 0,5 μm
  • 0,5 μm
  • 0,5 μm
  • 0,5 μm
  • 0,5 μm
  • 0,5 μm
  • 0,5 μm
  • 0,5 μm
  • 0,5 μm
  • 0,5 μm
  • 0,5 μm
  • 0,5 μm
  • Filtration speed:
  • 15 s (air)
  • 15 s (air)
  • 15 s (air)
  • 15 s (air)
  • 15 s (air)
  • 15 s (air)
  • 15 s (air)
  • 15 s (air)
  • 15 s (air)
  • 15 s (air)
  • 15 s (air)
  • 15 s (air)
  • Max. temperature:
  • 200 °C
  • 200 °C
  • 200 °C
  • 200 °C
  • 200 °C
  • 200 °C
  • 200 °C
  • 200 °C
  • 200 °C
  • 200 °C
  • 200 °C
  • 200 °C

Specifications