Order Entry
Sweden
ContactUsLinkComponent
Orthophosphoric acid 0.667 mol/l (2 N)
Orthophosphoric acid 0.667 mol/l (2 N)
Katalog # FFCHFF63721000
Leverantör:  FF CHEMICALS
CAS-nummer:  
Orthophosphoric acid 0.667 mol/l (2 N)
Katalog # FFCHFF63721000
Leverantör:  FF CHEMICALS
CAS-nummer:  

Specifikationer

  • Pack type:
    Glass bottle
  • Pk:
    1 L
  • Seq:
    5037

Specifikationer

Om denna produkt

 :
 :98 g/mol
Förvaringstemperatur:Ambient
EINECS:231-633-2
FN:1805
ADR:8,III
CAS-nummer:7664-38-2
Formel:H₃PO₄
MDL-nummer:MFCD00011340