L(+)-Diisopropyl tartrate
Katalog # MOLEM57437082
Leverantör: Molekula
CAS-nummer:
Specifikationer
- Pack type:Glass bottle for solids
- Pk:100 g
- Seq:3401
Specifikationer
Om denna produkt
:
:234.25 g/mol
EINECS:218-709-0
CAS-nummer:2217-15-4
Formel:C₁₀H₁₈O₆
MDL-nummer:MFCD00064450