Order Entry
Sweden
ContactUsLinkComponent
Coomassie® brilliant blue R-250
Coomassie® brilliant blue R-250
Catalog # J64297.18
CAS-nummer:  
Coomassie® brilliant blue R-250
Catalog # J64297.18
CAS-nummer:  

Specifikationer

  • Pack type:
    Glass bottle for solids
  • Pk:
    50 g

Specifikationer

Om denna produkt

 :
 :825.98 g/mol
Smält Pt:174…180 °C
Förvaringstemperatur:Ambient
EINECS:228-060-5
CAS-nummer:6104-59-2
Formel:C₄₅H₄₄N₃NaO₇S₂
MDL-nummer:MFCD00041762