Anti-TRIM59 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # PRSI15-246
Supplier: ProSci Inc.
New Product
Specifications
- Tipo de anticorpo:Primário
- Nome do antigénio:Tripartite motif containing 59
- Símbolo do antígeno:TRIM59
- Clonalidade:Policlonal
- Conjugado:Não conjugado
- Hospedeiro:Rabbit
- Isótipo:IgG
- Reatividade:Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Forma:Liquid
- ID do gene:286827
- Sinônimos de antígeno:MGC26631|RNF104|TSBF1|TRIM57|TRIM59|MRF1
- Modification:None
- Storage buffer:PBS with 0,02% sodium azide, 50% glycerol, pH 7,3
- Temperatura de armazenamento:Store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles
- Concentração:Batch dependent
- Shipping temperature:20
- Imunogênio:Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-330 of human TRIM59 (NP_775107.1)
- Purification:Affinity purification
- Tipo de embalagem.:Vial
- Und.:50 µl
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: TRIM59
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat