Order Entry
Portugal
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 2P1C Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Standard F rontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + Standard Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromversorgung: EU 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA666J02011C21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 2P1C Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Standard F rontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + Standard Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromversorgung: EU 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA666J02011C21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE