Order Entry
Portugal
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 2P1C Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Standard F rontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + Standard Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA666J02011A21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 2P1C Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Standard F rontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + Standard Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA666J02011A21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE