Order Entry
Portugal
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 1P1C Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Standard F rontscheibe und Seitenwände: Reverso + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Edelstahl Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA666C03015D21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 1P1C Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Standard F rontscheibe und Seitenwände: Reverso + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Edelstahl Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA666C03015D21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE