Order Entry
Portugal
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 1C Filtrationsfehleralarm: S Rückseite: Transparent Frontscheibe und Seitenwände: Reverso + standard Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA666A01024B21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 1C Filtrationsfehleralarm: S Rückseite: Transparent Frontscheibe und Seitenwände: Reverso + standard Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA666A01024B21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE