Order Entry
Portugal
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 1C Filtrationsfehleralarm: S Rückseite: Transparent Frontscheibe und Seitenwände: Reverso + standard Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
  ERLAAA656A01024A21
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 1C Filtrationsfehleralarm: S Rückseite: Transparent Frontscheibe und Seitenwände: Reverso + standard Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
  ERLAAA656A01024A21