Order Entry
Portugal
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 1C Filtrationsfehleralarm: S Rückseite: Transparent Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Edelstahl Stromversorgung: E 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA656A01023D21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 1C Filtrationsfehleralarm: S Rückseite: Transparent Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Edelstahl Stromversorgung: E 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA656A01023D21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE