Order Entry
Portugal
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 483 Smart Konfiguration der filter: 2P Rückseite: Transparent Frontscheibe und Seitenwän de: Reverso + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Edelstahl Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA646H00025D21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 483 Smart Konfiguration der filter: 2P Rückseite: Transparent Frontscheibe und Seitenwän de: Reverso + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Edelstahl Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA646H00025D21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE