Order Entry
Portugal
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 483 Smart Konfiguration der filter: 1C1P Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Standard F rontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Stromve 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA646F03012B21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 483 Smart Konfiguration der filter: 1C1P Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Standard F rontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Stromve 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA646F03012B21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE