Order Entry
Portugal
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 483 Smart Konfiguration der filter: 1C1P Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Transparen t Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Str 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA646F02023B21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 483 Smart Konfiguration der filter: 1C1P Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Transparen t Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Str 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA646F02023B21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE