Order Entry
Portugal
ContactUsLinkComponent
Einschlussform, Durchmesser: 8-10 mm, Messbereich: 0+100°C in 0.1°C, Kapillare: unbelegt prismatisch, blaue Füllung, Eintauchtiefe: total, Gesamtlänge: 550 mm, mit Knopf, inklusive DAkkS-Kalibrierschein mit 2 Prüfpunkten Zolltarifnummer: 90251180, Ur 1 * 1 items
Catalog # SCNL1042354S/04/2P
New Product
Einschlussform, Durchmesser: 8-10 mm, Messbereich: 0+100°C in 0.1°C, Kapillare: unbelegt prismatisch, blaue Füllung, Eintauchtiefe: total, Gesamtlänge: 550 mm, mit Knopf, inklusive DAkkS-Kalibrierschein mit 2 Prüfpunkten Zolltarifnummer: 90251180, Ur 1 * 1 items
Catalog # SCNL1042354S/04/2P