Order Entry
Portugal
ContactUsLinkComponent
Multiagitador magnético con calefacción de 3 posiciones modelo MMH30E, reguladas individualmente, display LCD retroiluminado,temperatura hasta 300ºC y velocidad hasta 1250rpm. 1 * 1 UN
Catalog # OVAN10000-01050
Multiagitador magnético con calefacción de 3 posiciones modelo MMH30E, reguladas individualmente, display LCD retroiluminado,temperatura hasta 300ºC y velocidad hasta 1250rpm. 1 * 1 UN
Catalog # OVAN10000-01050
Frequently Bought Together