Order Entry
Portugal
ContactUsLinkComponent
Multiagitador magnético con calefacción de 9 posiciones modelo MMH90E, reguladas individualmente, display LCD retroiluminado,temperatura hasta 400ºC y velocidad hasta 1200rpm 1 * 1 UN
Catalog # OVAN10000-01032
Multiagitador magnético con calefacción de 9 posiciones modelo MMH90E, reguladas individualmente, display LCD retroiluminado,temperatura hasta 400ºC y velocidad hasta 1200rpm 1 * 1 UN
Catalog # OVAN10000-01032
Frequently Bought Together