Order Entry
Portugal
ContactUsLinkComponent
Multiagitador magnético con calefacción de 3 posiciones modelo MMH3E, reguladas individualmente,display en LED, temperatura hasta 400ºC y velocidad hasta 1500rpm, 1 * 1 UN
Catalog # OVAN10000-01022
Multiagitador magnético con calefacción de 3 posiciones modelo MMH3E, reguladas individualmente,display en LED, temperatura hasta 400ºC y velocidad hasta 1500rpm, 1 * 1 UN
Catalog # OVAN10000-01022
Frequently Bought Together