Entrada de Pedido
Portugal
Orders LinkContactUsLinkComponent
Amostrador para líquidos

Amostrador para líquidos

Amostrador para produtos químicos, PP, 250 ml, 1000 mm
Catalog # 331-2110
Supplier:   BURKLE
Amostrador para líquidos
Catalog # 331-2110
Supplier:  BURKLE
Amostrador para líquidos
Amostrador para líquidos

Amostrador para produtos químicos, PP, 250 ml, 1000 mm

Price
80,80 €
Log in for availability
1 * 1 unid.
Product Details & Documents

Liquid samplers for aggressive liquids, with fixed rod.

  • Three sizes
  • Entirely made of polypropylene − No metal parts
  • Parts coming into contact with sample media made of PP
Specifications
  • Capacidade:
    250 ml
  • Descrição:
    Amostrador para produtos químicos
  • Comprimento:
    1000 mm
  • Material:
    PP
  • Seq:
    03