Order Entry
Portugal
Orders LinkContactUsLinkComponent
W146 ≥98%

W146 ≥98%

Bottle
Catálogo # APOSBUP04513-50MG
New Product
Fornecedor:   Apollo Scientific
W146 ≥98%
Catálogo # APOSBUP04513-50MG
Fornecedor:  Apollo Scientific
New Product
Número CAS:  909725-61-7
W146 ≥98%

Bottle

Número CAS:  909725-61-7
Price
4 170,00 €
Iniciar Sessão para disponibilidade
1 * 50 mg
Product Details & Documents

Usage: Biochemical/ life science applications.

  • Número CAS:909725-61-7
  • Fórmula:C₁₆H₂₇N₂O₄P
  • Molecular Weight:342,37 g/mol
Especificações

Especificações

  • Pack type:
    Bottle

Especificações