Entrada de Pedido
Portugal
ContactUsLinkComponent
2-(4-Chlorophenylthio)benzaldehyde para síntese
2-(4-Chlorophenylthio)benzaldehyde para síntese
Catalog # 8.41881.0001
Supplier:  Merck
CAS Number:  
2-(4-Chlorophenylthio)benzaldehyde para síntese
Catalog # 8.41881.0001
Supplier:  Merck
CAS Number:  

Specifications

  • Tipo de embalagem:
    Frasco de vidro para sólidos
  • Und.:
    1 g
  • Seq:
    3047

Specifications

About this item

 :
 :248.73 g/mol
 :Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
CAS Number:107572-07-6
Formula:C₁₃H₉ClOS
MDL Number:MFCD00051766