Order Entry
Portugal
Orders LinkContactUsLinkComponent
Potassium chloride

Potassium chloride

Glass bottle for solids, 50 g
Catálogo # PROONCSGC76208
Potassium chloride
Catálogo # PROONCSGC76208
Número CAS:  7447-40-7
Potassium chloride

Glass bottle for solids, 50 g

Número CAS:  7447-40-7
Price
637,00 €
Iniciar Sessão para disponibilidade
1 * 50 g
Product Details & Documents
Sinônimos:  Potassiumchloride
  • Número CAS:7447-40-7
  • Fórmula:KCl
  • Número MDL:MFCD00011360
  • Molecular Weight:74.55 g/mol
  • Índice Merck:14,07621
  • Ponto de Ebulição:1420 °C (1013 hPa)
  • Ponto de Fusão:773 °C
  • Densidade:1.98 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatura de Armazenamento:Ambient
  • EINECS:231-211-8
Especificações

Especificações

  • Pack type:
    Glass bottle for solids
  • Pk:
    50 g

Especificações