Tetrabutylammonium fluoride trihydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Certificados
Sobre este item
Número CAS:87749-50-6
:
Fórmula:C₁₆H₃₆FN·3H₂O
Número MDL:MFCD00149981
:315.51 g/mol
Ponto de Fusão:62…63 °C
EINECS:207-057-2
UN:2811
ADR:6.1,II
:M-Clarity™ quality level = MQ200
Frequently Bought Together