Anti-SMAD6 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4F4]
Catalog # ABNOH00004091-M07
Supplier: Abnova
Specifications
- Tipo de anticorpo:Primário
- Nome do antigénio:SMAD family member 6
- Símbolo do antígeno:SMAD6
- Clonalidade:Monoclonal
- Clone:4F4
- Conjugado:Não conjugado
- ELISA:Yes
- Hospedeiro:Mouse
- Reatividade:Human
- Western blot:Yes
- Adsorção cruzada:No
- ID do gene:4091
- Sinônimos de antígeno:MADH7|HsT17432|MADH6|SMAD6
- Temperatura de armazenamento:Cool
- Shipping temperature:Ice
- Tamanho:100 µg
- Und.:100 µg
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: SMAD6
Clonality: Monoclonal
Clone: 4F4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human