Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Coumaranone 98%
Bottle, 100 g
  77408-006
 :  OR27929-100G
2-Coumaranone 98%
  77408-006
 :  553-86-6
2-Coumaranone 98%
Bottle, 100 g
 :  553-86-6
$21.59
Each(1/Itm/Bx)
 :  Benzofuran-2(3H)-one, Benzo[b]furan-2(3H)-one
  •  :553-86-6
  •  :C₈H₆O₂
  •  :MFCD00005856
  •  :134.13 g/mol
  •  :Ambient
  • Pack type:
    Bottle
  • Size:
    100 g