Orders LinkContactUsLinkComponent
6-Bromohexanamide 98%
Glass bottle, 5 g
  77287-242
 :   Ambeed
 :  A181471-5G
6-Bromohexanamide 98%
  77287-242
 :  Ambeed
 :  57817-55-7
6-Bromohexanamide 98%
Glass bottle, 5 g
 :  57817-55-7
$25.00
Each (5g)
 : for Research Use Only
  •  :57817-55-7
  •  :C₆H₁₂BrNO
  •  :MFCD00236597
  •  :194.07 g/mol
  • Pack type:
    Glass bottle
  • Size:
    5 g