Orders LinkContactUsLinkComponent
Colchicine
Bottle, 300 mg
  101094-672
Marketsource
 :   USP
 :  1146006
Colchicine
  101094-672
 :  USP
Marketsource
 :  64-86-8
Colchicine
Colchicine
Bottle, 300 mg
 :  64-86-8
$450.77
Each (300mg)
 :  7α-H-Colchicine, (S)-(-)-Colchicine
  •  :64-86-8
  •  :C₂₂H₂₅NO₆
  •  :MFCD00078484
  •  :399.44 g/mol
  •  :12,02536
  •  :154…156 °C
  •  :1.32 g/cm³ (20 °C)
  •  :Ambient
  •  :200-598-5
  •  :1544
  •  :6.1,I
  • Pack type:
    Bottle
  • Size:
    300 mg
  • Cat. No.:
    101094-672