Orders LinkContactUsLinkComponent
Calcium stearate
Bottle, 2 g
  101094-476
Marketsource
 :   USP
 :  1087359
Calcium stearate
  101094-476
 :  USP
Marketsource
 :  1592-23-0
Calcium stearate
Calcium stearate
Bottle, 2 g
 :  1592-23-0
Each (2g/mol)
 :  Stearic acid calcium salt
  •  :1592-23-0
  •  :C₃₆H₇₀CaO₄
  •  :MFCD00036390
  •  :607.03 g/mol
  •  :13,01708
  •  :147…149 °C
  •  :1.065 g/cm³ (20 °C)
  •  :Ambient
  •  :216-472-8
  • Pack type:
    Bottle
  • Size:
    2 g