ContactUsLinkComponent
Cold Resistant Gloves, TempIce 700
Cold Resistant Gloves, TempIce 700
Supplier:  MAPA
Certificates
undefined
Cold Resistant Gloves, TempIce 700
Supplier:  MAPA
Specifications
  • Catalog No:
  • 77506-874
  • 77506-878
  • 77506-872
  • 77506-876
  • Model:
  • TempIce 700
  • TempIce 700
  • TempIce 700
  • TempIce 700
  • Ambidextrous/Hand-specific:
  • Hand-Specific
  • Hand-Specific
  • Hand-Specific
  • Hand-Specific
  • Disposable/Reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Liner Material:
  • Knit
  • Knit
  • Knit
  • Knit
  • Finish:
  • 3/4 coating
  • 3/4 coating
  • 3/4 coating
  • 3/4 coating
  • Cuff Style:
  • Knit Wrist
  • Knit Wrist
  • Knit Wrist
  • Knit Wrist
  • EN Norm:
  • EN 388:2016 (3222X), EN 511 (02X)
  • EN 388:2016 (3222X), EN 511 (02X)
  • EN 388:2016 (3222X), EN 511 (02X)
  • EN 388:2016 (3222X), EN 511 (02X)
  • Food Contact Approved:
  • +
  • +
  • +
  • +
Specifications