ContactUsLinkComponent
PLgel MIXED, Agilent Technologies
PLgel MIXED, Agilent Technologies
Certificates
undefined
PLgel MIXED, Agilent Technologies
Specifications
  • Catalog No:
  • AGPL1510-1300
  • AGPL1510-1100
  • AGPL1510-1500
  • AGPL1510-1520
  • AGPL1510-5500
  • Max. Pressure:
  • 180 bar
  • 150 bar
  • 150 bar
  • 150 bar
  • 150 bar
  • pH Range:
  • 1-14
  • 1-14
  • 1-14
  • 1-14
  • 1-14
  • Temperature Limit:
  • 110 °C
  • 220 °C
  • 150 °C
  • 150 °C
  • 150 °C
  • Wetted Materials:
  • Ethylbenzene
  • Ethylbenzene
  • Ethylbenzene
  • Ethylbenzene
  • Ethylbenzene