ContactUsLinkComponent
BioClean™ Vector Nonsterile Vinyl Gloves, Ansell
BioClean™ Vector Nonsterile Vinyl Gloves, Ansell
Supplier:  Ansell Healthcare
Certificates
undefined
BioClean™ Vector Nonsterile Vinyl Gloves, Ansell
Supplier:  Ansell Healthcare
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • 75873-830
  • 75873-902
  • 75873-860
  • 75873-858
  • Ambidextrous/Hand-specific:
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Disposable/Reusable:
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Latex/Latex-free:
  • Latex-Free
  • Latex-Free
  • Latex-Free
  • Latex-Free
  • Powdered/Powder-free:
  • Powder-Free
  • Powder-Free
  • Powder-Free
  • Powder-Free
  • Cleanroom Class:
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • Cuff Style:
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Cuff Thickness:
  • 0,06 mm
  • 0,06 mm
  • 0,06 mm
  • 0,06 mm
  • Finger Thickness:
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • Palm Thickness:
  • 0,09 mm
  • 0,09 mm
  • 0,09 mm
  • 0,09 mm
  • EN Norm:
  • EN 455
  • EN 455
  • EN 455
  • EN 455
  • Anti-Static:
  • +
  • +
  • +
  • +