ContactUsLinkComponent
Ashless Quantitative Paper, Grade 94, Ahlstrom
Ashless Quantitative Paper, Grade 94, Ahlstrom
Supplier:  Ahlstrom
Certificates
undefined
Ashless Quantitative Paper, Grade 94, Ahlstrom
Supplier:  Ahlstrom
Specifications
  • Catalog No:
  • 38009-106
  • 38009-048
  • 47745-756
  • 47745-758
  • 47749-506
  • 47745-754
  • 47749-502
  • 47749-504
  • 47749-498
  • 47749-500
  • Flow Rate:
  • Slow
  • Slow
  • Slow
  • Slow
  • Slow
  • Slow
  • Slow
  • Slow
  • Slow
  • Slow
  • Load Capacity:
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Retention:
  • 1.5 µm
  • 1.5 µm
  • 1.5 µm
  • 1.5 µm
  • 1.5 µm
  • 1.5 µm
  • 1.5 µm
  • 1.5 µm
  • 1.5 µm
  • 1.5 µm