Anti-cadherin 10 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR5115]
Dostawca: Abcam
Certyfikaty
Informacje o tym produkcie
Frequently Bought Together
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Folia uszczelniająca do aplikacji ręcznej, Parafilm® M
Dostawca: HEATHROW
Metanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., gradient grade for HPLC
Dostawca: VWR Chemicals
Woda, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Dostawca: VWR Chemicals
Rękawice nitrylowe, Kimtech™ Purple Nitrile™, Kimberly-Clark
Dostawca: KIMBERLY CLARK
VWR® Serological Pipette, Standard Line
Dostawca: VWR Collection
VWR®, Rękawice nitrylowe, NITRILE
Dostawca: VWR Collection
Acetonitryl ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS, suitable for UPLC/UHPLC instruments
Dostawca: VWR Chemicals
VWR® Chusteczki do twarzy
Dostawca: VWR Collection
Pask wskaśnikowe pH, MQuant®, Supelco®
Dostawca: Merck
VWR® NITRILE LIGHT, Rękawice nitrylowe
Dostawca: VWR Collection
VWR®, Pipety Pasteura, High Performance
Dostawca: VWR Collection