Poland
ContactUsLinkComponent
Płytki do akustycznego dozowania cieczy, 384- i 1536-dołkowe, LoBase
Płytki do akustycznego dozowania cieczy, 384- i 1536-dołkowe, LoBase
Catalog # 738-0180
Supplier:  Greiner Bio-One
   Niski wpływ na produkcję
Płytki do akustycznego dozowania cieczy, 384- i 1536-dołkowe, LoBase
Catalog # 738-0180
Supplier:  Greiner Bio-One
   Niski wpływ na produkcję
Specifications
  • Typ pakowania:
    10 plates per sleeve
  • Zalecana objętość robocza:
    3 - 10 μl
  • Sterylność:
    -
  • Kolor:
    Przezroczysty
  • Opis:
    1536-well storage plate, LoBase, flat bottom, for acoustic dispensing
  • Environmentally Preferable:
    Niski wpływ na produkcję
  • Certyfikacja środowiskowa:
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
  • Ilość:
    40
  • Objętość całkowita:
    12,6 µl
Specifications
About this item
COC, clear, non sterile, without lid. Made of solvent resistant cycloolefin, these microplates are characterised by good chemical resistance to polar solvents, such as DMSO, and alcohols. They are designed for acoustic liquid handling.
  • Small volumes can be pipetted very precisely and with minimal disturbance without the risk of cross contamination
  • Free from DNase, RNase and human DNA and non pyrogenic
L×W (mm): 127,76×85,48 mm