Specifications
- Rodzaj zapięcia:Odkręcana typu Twist off
- Pojemność:500 ml
- Environmentally Preferable:Niski wpływ na produkcję
- Certyfikacja środowiskowa:RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- Ilość:2
Specifications
About this item
Probówki wirówkowe PP z systemem zamkniętym są dostarczane podwójnie spakowane i zmontowane. Nakrętki mają dwa porty: jeden kończy się filtrem 0,2 µm, drugi port to odporny chemicznie, termozgrzewalny elastyczny wężyk, z zakończeniem typu luer męski. Wężyk zanurzeniowy sięga dna probówki, pozwalając na aseptyczny transfer płynów.
Te probówki wirówkowe są idealne do wirowania dużych objętości.
Każde opakowanie probówek zawiera podlegający recyklingowi statyw piankowy do łatwiejszego użytkowania. Wkładki do wirówek muszą być użyte jeśli rotor nie ma V-kształtnego dna. Nakrętki z HDPE, z uszczelnieniem.Maksymalne RCF 6000xg. Probówki są sterylne i apirogenne. Dołączona dodatkowa nakrętka do wirowania. Dno stożkowe i wężyk zanurzeniowy. Nakrętka z uszczelnieniem.