Mieszadła Vortex, tancerka laboratoryjna, IKA
Supplier: IKA
Certificates
About this item
Specifications
- Catalog No:
- 444-0020
- Typ:
- lab dancer
- Typ ruchu:
- Orbital
- Amplituda:
- 4,5 mm
- Zakres prędkości:
- 2800 min⁻¹ fixed
- Maksymalna pojemność:
- 0,1 kg, including attachment
- Moc wejściowa / wyjściowa silnika:
- 1,2/0,8 W
- Ø×H:
- 100×70 mm
- Maks. objętość mieszania:
- 50 ml
- Maks. Ø rur (mm):
- 30 mm
- Waga:
- 0,55 kg
Specifications
Frequently Bought Together