Poland
ContactUsLinkComponent
Bezpieczny piec suszący, FDL 115 | Piece i suszarki standardowe
Bezpieczny piec suszący, FDL 115
numer katalogowy 466-0488
Dostawca:  Binder
undefined
Bezpieczny piec suszący, FDL 115
numer katalogowy 466-0488
Dostawca:  Binder
Dane techniczne
  • Pojemność całkowita:
    115 L
  • Obieg powietrza:
    Wymuszona konwekcja
  • Zakres temperatury:
    Temp. otoczenia +5…300 °C
  • Opis:
    FDL 115
  • Seq:
    02
  • Typ:
    FDL 115
  • Zmienność temperatury w przestrzeni:
    ±1,5 °C @ 70 °C
    ±2,5 °C @ 150 °C
    ±4 °C @ 300 °C
  • Wymiary zewnętrzne - szer. x gł. x wys.:
    835×685×800 mm
  • Wymiary wewnętrzne - szer. x gł. x wys.:
    600×435×435 mm
  • Maksymalne obciążenie na półkę:
    20 kg
  • Zużycie energii:
    2900 W
  • Ilość półek w standardzie (maksymalna):
    2 (5)
  • Waga:
    90 kg
  • Fluktuacja temperatury:
    @ 150 °C: ±0,3 °C
  • Ilość:
    1
Dane techniczne
Informacje o tym produkcie
Suszarki do bezpiecznego suszenia próbek z niewielką ilością rozpuszczalnika, posiadają wysoką dokładność temperatury i pozbawioną silikonu oraz bezpyłową komorę ze stali nierdzewnej. Jednostki są powszechnie stosowane kontroli jakości farb lub innych płynnych powłok. Suszarki FDL wyposażone w kontroler MP z regulacją funkcji wzrostu temp. i programatorem tygodniowym z funkcją czasu rzeczywistego.
  • Technologia wstępnego ogrzewania komory APT.line ™ z symetrycznym przepływem powietrza i określonymi prędkościami dla powtarzalnego suszenia
  • Spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa dla obsługi materiałów zawierających rozpuszczalniki zgodnie z normą EN 1539
  • Ustawienie cyfrowe temperatury
  • Możliwa kalibracja i walidacja
FDL 115 posiada regulowane zabezpieczenie temperaturowe, klasy 2 (DIN 12880) z alarmem wizualnym i akustycznym, i tylny przewód wydechowy o Ø 100 mm. Jednostki posiadają wymienny filtr powietrza klasy F6 (dla drobnych wielkości cząstek między 1 i 10 um) i monitoring świeżego powietrza z alarmem wizualny i dźwiękowy z automatycznym wyłączeniem ogrzewania. Zgodność z GLP / GMP uzyskana przez interfejs RS422 i opcjonalne oprogramowanie APT-COM ™ DataControlSystem.
Najwyższa dopuszczalna ilość rozpuszczalnika: 6,65/0,014 (g/funt) (w T-180 °C, M-100 g/mol, U-40 g/m³, K=0,5) (g), T = temperatura suszenia, M = masa cząsteczkowa, U = dolna granica wybuchowości i K = stężenie oparów jako procent dolnej granicy wybuchowości.
Certifications: Ochrona IP zgodnie z DIN EN 60529: IP 33.
Delivery: Dostarczane z dwoma chromowanymi półkami.