Poland
ContactUsLinkComponent
Płyty grzejne na podczerwień, CR 300
Płyty grzejne na podczerwień, CR 300
Catalog # 444-0079
Supplier:  Cole Parmer
undefined
Płyty grzejne na podczerwień, CR 300
Catalog # 444-0079
Supplier:  Cole Parmer
Specifications
  • Powierzchnia grzewcza:
    Ø 140 mm
  • Moc grzewcza:
    900 W
  • Temp.:
    Max. 450 °C
  • Opis:
    Cole-Parmer HP-200-IR-L infrared hot plate, glass-ceramic plate, 230 VAC
  • Seq:
    01
  • Szer.xGłęb.xWys.:
    300×365×105 mm
  • Ilość:
    1
  • Wymiary płyty:
    300×300 mm
Specifications
About this item
Using a very efficient infra red heater of just 900 W power, this hotplate with a ceramic plate will boil one litre of water over 30% faster than a conventional ceramic hotplate of 1200 W. Ideal for heating large volumes of liquid.
  • Very efficient heating, saving time and energy
  • Chemically resistant ceramic top
  • 'Hot' warning light for user safety
  • BioCote® antimicrobial protection