Poland
ContactUsLinkComponent
Human/Mouse Recombinant IHH (from E. coli) | Białka
Human/Mouse Recombinant IHH (from E. coli)
Certyfikaty
Human/Mouse Recombinant IHH (from E. coli)
Dane techniczne
  • Koniugacja:
    Unconjugated
  • Funkcja białka:
    Cytokine
  • Rodzaj białka / peptydu:
    Rekombinowany
  • Źródło:
    E. coli
  • Gatunki:
    Human
    Mouse
  • Warunki przechowywania:
    At or below –20 °C
  • Zawartość endotoksyn:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0,1
  • Aktywność biologiczna:
    Bioactivity: No biological activity data is available at this time
  • Identyfikator genu:
    Q14623 / P97812
  • Instrukcje dotyczące odtwarzania:
    10 mM HCl at 0,1 mg/ml
  • Nie zawiera endotoksyn:
    N
  • Bez przewoźnika:
    Y
  • Bez proteazy:
    N
  • Wolne od zwierząt:
    Y
  • Synonimy białek:
    HHG-2
  • Nazwa białka / peptydu:
    H/M IHH (AF)
  • Czystość:
    ≥95%
  • Waga molekularna:
    19,9 kDa
  • Sekwencja:
    MIIGPGRVVG SRRRPPRKLV PLAYKQFSPN VPEKTLGASG RYEGKIARSS ERFKELTPNY NPDIIFKDEE NTGADRLMTQRCKDRLNSLA ISVMNQWPGV KLRVTEGWDE DGHHSEESLH YEGRAVDITT SDRDRNKYGL LARLAVEAGF DWVYYESKAH VHCSVKSEHSAAAKTGG
  • Poziom endotoksyn:
    Low
  • Formulacja:
    0,1% Trifluoroacetic acid (TFA)
  • Wolne od nukleaz:
    N
  • Typ:
    RUO
  • Temperatura transportu:
    RT
Dane techniczne
Frequently Bought Together