Acalabrutinib 98%
numer katalogowy 472531000.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
New Product
Numer CAS:
Dane techniczne
- Rodzaj opakowania:Glass bottle
- Ilość:100 mg
- Seq:2440
Dane techniczne
Wyniki testu specyfikacji
- Appearance:white to almost white powder
- Infrared spectrum:Conforms
- HPLC:≥97.5 %
Wyniki testu specyfikacji
Informacje o tym produkcie
:
:465.52 g/mol
:GHS08
Temperatura przechowywania:Lodówka
Numer CAS:1420477-60-6
Wzór:C₂₆H₂₃N₇O₂
Numer MDL:MFCD29472294