Poland
ContactUsLinkComponent
Manganian(VII) potasu 0.02M (0.1N) | Manganian(VII) potasu
Manganian(VII) potasu 0.02M (0.1N)
numer katalogowy ACSDZ14641077
Dostawca:  CPACHEM
New Product
Numer CAS:  
Manganian(VII) potasu 0.02M (0.1N)
numer katalogowy ACSDZ14641077
Dostawca:  CPACHEM
New Product
Numer CAS:  
Dane techniczne
  • Ilość:
    500 mL
  • Seq:
    2725
Dane techniczne
Informacje o tym produkcie
 :
 :158.03 g/mol
Temperatura wrzenia:100 °C
Temperatura topnienia:0 °C
Gęstość:~1,00538 g/cm³
EINECS:231-760-3
Numer CAS:7722-64-7
Wzór:KMnO₄
Numer MDL:MFCD00011364