Poland
ContactUsLinkComponent
Resorufin benzyl ether ≥90%
  AATB15020
 :  
undefined
Resorufin benzyl ether ≥90%
  AATB15020
 :  
  • Rodzaj opakowania:
    Plastic bottle
  • Ilość:
    10 mg
  • Seq:
    2275
 :
 :5,II
 :303.31 g/mol
 :GHS07
 :87687-02-3
 :C₁₉H₁₃NO₃
 :MFCD00171613